Phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(phenyl)boran, Phenylmetaborsäure, Benzolboronsäure
A14257.30 A14257.09 A14257.18
A14257.30EA 642 EUR
A14257.30 A14257.09 A14257.18
Phenylboronsäure ≥98%
Phenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 98-80-6 Molecular Formula: C6H7BO2 Formula Weight: 121.93 Melting Point: 214-219° Beilstein Reference: 970972 Merck Reference: 14,1068 MDL No.: MFCD00002103
Formel: C₆H₇BO₂
Molecular Weight: 121,93 g/mol
Schmelzpunkt: 214…219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 14,1068