Phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
010816-50G 010816-100G
FLUO010816-50GEA 0 EUR
FLUO010816-50G FLUO010816-100G
Phenylboronsäure
Phenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₂
Schmelzpunkt: 217…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002103
CAS-Nummer: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068