2-Cyanphenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2-cyanphenyl)boran, 2-Cyanbenzolboronsäure, (2-Cyanphenyl)metaborsäure
365960010
365960050
ACRO365960010EA
59.2
EUR
ACRO365960010
ACRO365960050
2-Cyanphenylboronsäure 98%
2-Cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₂ Molecular Weight: 146,94 g/mol Schmelzpunkt: >350 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632208 CAS-Nummer: 138642-62-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |