2-Cyanphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dihydroxy(2-cyanphenyl)boran, 2-Cyanbenzolboronsäure, (2-Cyanphenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
521396-1G
521396-5G
SIAL521396-1GEA
49.8
EUR
SIAL521396-1G
SIAL521396-5G
2-Cyanphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₂ Molecular Weight: 146,94 g/mol |
MDL:
MFCD01632208 CAS-Nummer: 138642-62-3 |