3-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
AC35903.250 AC35903.1
MAYBAC35903.250EA 0 EUR
MAYBAC35903.250 MAYBAC35903.1
3-Cyanphenylboronsäure
3-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146.94 g/mol
MDL: MFCD01318967
CAS-Nummer: 150255-96-2