3-Cyanphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
L19635.03 L19635.06
L19635.03EA 51.3 EUR
L19635.03 L19635.06
3-Cyanphenylboronsäure ≥98%
3-Cyanphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 150255-96-2 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 6136720
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146,94 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 298 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318967
CAS-Nummer: 150255-96-2