3-Cyanphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
513016-1G 513016-5G
SIAL513016-1GEA 39.6 EUR
SIAL513016-1G SIAL513016-5G
3-Cyanphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146,94 g/mol
MDL: MFCD01318967
CAS-Nummer: 150255-96-2