4-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
FL10788.2 010788-5G 010788-25G
CHMPFL10788.2EA 0 EUR
CHMPFL10788.2 FLUO010788-5G FLUO010788-25G
4-Cyanphenylboronsäure
4-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146,94 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD01318968
CAS-Nummer: 126747-14-6