2-Nitrophenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2-nitrophenyl)boran, (2-Nitrophenyl)metaborsäure, 2-Nitrobenzolboronsäure
L17988.06 L17988.03
L17988.06EA 329 EUR
L17988.06 L17988.03
2-Nitrophenylboronsäure 96%
2-Nitrophenylboronsäure
Purity: 96% CAS No.: 5570-19-4 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: 149-151° Beilstein Reference: 3032097
Formel: C₆H₆BNO₄
Molecular Weight: 166.93 g/mol
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4