2-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dihydroxy(2-nitrophenyl)boran, (2-Nitrophenyl)metaborsäure, 2-Nitrobenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
673862-1G 673862-5G
SIAL673862-1GEA 53.5 EUR
SIAL673862-1G SIAL673862-5G
2-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Molecular Weight: 166,93 g/mol
MDL: MFCD00161358
CAS-Nummer: 5570-19-4