3-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dihydroxy(3-nitrophenyl)boran, 3-Nitrobenzolboronsäure, (3-Nitrophenyl)metaborsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
325104-1G 325104-5G
SIAL325104-1GEA 29.4 EUR
SIAL325104-1G SIAL325104-5G
3-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Molecular Weight: 166.93 g/mol
Schmelzpunkt: 290…291 °C
MDL: MFCD00007193
CAS-Nummer: 13331-27-6