4-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Nitrophenyl)metaborsäure, 4-Nitrobenzolboronsäure, Dihydroxy(4-nitrophenyl)boran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
673854-1G
673854-5G
SIAL673854-1GEA
78.4
EUR
SIAL673854-1G
SIAL673854-5G
4-Nitrophenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ Molecular Weight: 166,93 g/mol |
MDL:
MFCD00161360 CAS-Nummer: 24067-17-2 |