2-Ethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455520-10G 455520-1G
SIAL455520-10GEA 127 EUR
SIAL455520-10G SIAL455520-1G
2-Ethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,98 g/mol
MDL: MFCD00674027
CAS-Nummer: 213211-69-9