2-Methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)boran, 2-Methoxybenzolboronsäure
344660010 344660050
ACRO344660010EA 44.3 EUR
ACRO344660010 ACRO344660050
2-Methoxyphenylboronsäure 97%
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 106…111 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236047
CAS-Nummer: 5720-06-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %