2-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)boran, 2-Methoxybenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
445231-1G 445231-5G
SIAL445231-1GEA 39.2 EUR
SIAL445231-1G SIAL445231-5G
2-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
MDL: MFCD00236047
CAS-Nummer: 5720-06-9