3-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (3-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)boran, 3-Methoxybenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441686-10G 441686-1G
SIAL441686-10GEA 276 EUR
SIAL441686-10G SIAL441686-1G
3-Methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161359
CAS-Nummer: 10365-98-7