4-Ethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethoxybenzeneboronic acid, (4-Ethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-ethoxyphenyl)borane
B23683.03 B23683.06 B23683.14
B23683.03EA 42.3 EUR
B23683.03 B23683.06 B23683.14
4-Ethoxyphenylboronsäure ≥98%
4-Ethoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 22237-13-4 Molecular Formula: C8H11BO3 Formula Weight: 165.99 Melting Point: 165-168° Beilstein Reference: 3530408
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,98 g/mol
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674028
CAS-Nummer: 22237-13-4