2,3-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,3-dimethoxyphenyl)boran, (2,3-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,3-Dimethoxybenzolboronsäure
B24125.06 B24125.14
B24125.06EA 89.1 EUR
B24125.06 B24125.14
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 40972-86-9 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 3051295
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181.98 g/mol
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683112
CAS-Nummer: 40972-86-9