2,4-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
483486-10G 483486-1G
SIAL483486-10GEA 245 EUR
SIAL483486-10G SIAL483486-1G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181.98 g/mol
MDL: MFCD01074590
CAS-Nummer: 133730-34-4