2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,5-Dimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)boran
010990-1G 010990-5G 010990-25G
FLUO010990-1GEA 31.1 EUR
FLUO010990-1G FLUO010990-5G FLUO010990-25G
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181,98 g/mol
MDL: MFCD01318181
CAS-Nummer: 107099-99-0