2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Thermo Scientific
AC35922.1
AC35922.50
MAYBAC35922.1EA
0
EUR
MAYBAC35922.1
MAYBAC35922.50
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181,98 g/mol |
MDL:
MFCD01318987 CAS-Nummer: 23112-96-1 |