2,6-Dimethoxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24305.06 B24305.14
B24305.06EA 49.6 EUR
B24305.06 B24305.14
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure ≥97%
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Purity: 97+% CAS No.: 23112-96-1 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 106-108° Beilstein Reference: 3032352
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181,98 g/mol
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318987
CAS-Nummer: 23112-96-1