2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010991-1G 010991-5G 010991-25G
FLUO010991-1GEA 31.1 EUR
FLUO010991-1G FLUO010991-5G FLUO010991-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181,98 g/mol
MDL: MFCD01318987
CAS-Nummer: 23112-96-1