2,6-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480096-25G
480096-5G
SIAL480096-25GEA
51.9
EUR
SIAL480096-25G
SIAL480096-5G
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181.98 g/mol |
MDL:
MFCD01318987 CAS-Nummer: 23112-96-1 |