3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
010992-5G
010992-25G
FLUO010992-5GEA
45.9
EUR
FLUO010992-5G
FLUO010992-25G
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181.98 g/mol |
MDL:
MFCD01074574 CAS-Nummer: 122775-35-3 |