2-Hydroxyphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19400.03 L19400.06 AB172480.0005
L19400.03EA 37.8 EUR
L19400.03 L19400.06 ABCRAB172480.0005
2-Hydroxyphenylboronsäure ≥97%
2-Hydroxyphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 89466-08-0 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: ca 185° Beilstein Reference: 2962938
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: ∼185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0