3-Hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxybenzolboronsäure, (3-Hydroxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)boran
AC35941.250 359412500 359410010 359410100
MAYBAC35941.250EA 0 EUR
MAYBAC35941.250 ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
3-Hydroxyphenylboronsäure 97%
3-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Schmelzpunkt: 212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074603
CAS-Nummer: 87199-18-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %