Brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B57702-100ML
B57702-2L
B57702-500ML
B57702-18L
SIALB57702-100MLEA
25.8
EUR
SIALB57702-100ML
SIALB57702-2L
SIALB57702-500ML
SIALB57702-18L
Brombenzol, Sigma-Aldrich®
Brombenzol
Formel:
C₆H₅Br Molecular Weight: 157,01 g/mol Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,495 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000055 CAS-Nummer: 108-86-1 EINECS: 203-623-8 UN: 2514 ADR: 3,III Merck Index: 13,01390 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...