3-Bromphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Bromphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-bromphenyl)boran, 3-Brombenzolboronsäure
L16354.06 L16354.14
L16354.06EA 59.5 EUR
L16354.06 L16354.14
3-Bromphenylboronsäure ≥98%
3-Bromphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 89598-96-9 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 3127104
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200.83 g/mol
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239386
CAS-Nummer: 89598-96-9