4-Bromphenylboronsäure 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Dihydroxy(4-bromphenyl)boran, 4-Brombenzolboronsäure, (4-Bromphenyl)metaborsäure

107280050 107280250
ACRO107280050EA 82.3 EUR
ACRO107280050 ACRO107280250
4-Bromphenylboronsäure 98%
4-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200,83 g/mol
Schmelzpunkt: 287…292 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002104
CAS-Nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR