4-Bromphenylboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-bromphenyl)boran, 4-Brombenzolboronsäure, (4-Bromphenyl)metaborsäure
FL10981.POR 010981-25G 010981-5G
CHMPFL10981.POREA 0 EUR
CHMPFL10981.POR FLUO010981-25G FLUO010981-5G
4-Bromphenylboronsäure
4-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
Molecular Weight: 200,83 g/mol
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002104
CAS-Nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9