2-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B57001-10G B57001-25G
SIALB57001-10GEA 50.1 EUR
SIALB57001-10G SIALB57001-25G
2-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003300
CAS-Nummer: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2