3-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B57206-100G B57206-25G
SIALB57206-100GEA 96.2 EUR
SIALB57206-100G SIALB57206-25G
3-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Dichte: 1,587 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003345
CAS-Nummer: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9