4-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B57400-100G B57400-10G B57400-25G
SIALB57400-100GEA 174 EUR
SIALB57400-100G SIALB57400-10G SIALB57400-25G
4-Brombenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzaldehyd
Formel: C₇H₅BrO
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003377
CAS-Nummer: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0