2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
TL00687.1
TL00687.10
TL00687.50
MAYBTL00687.1EA
0
EUR
MAYBTL00687.1
MAYBTL00687.10
MAYBTL00687.50
2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
2-Brom-1,3,5-trichlorbenzol
Formel:
C₆H₂BrCl₃ Molecular Weight: 260,34 g/mol |
MDL:
MFCD00060653 CAS-Nummer: 19393-96-5 |