1-Brom-2-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Bromochlorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B60401-100G B60401-10G
SIALB60401-100GEA 91 EUR
SIALB60401-100G SIALB60401-10G
1-Brom-2-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12,1 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000532
CAS-Nummer: 694-80-4
EINECS: 211-775-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR