1-Brom-3-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Bromochlorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

124036-100G 124036-25G
SIAL124036-100GEA 128 EUR
SIAL124036-100G SIAL124036-25G
1-Brom-3-chlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-chlorbenzol
Formel: C₆H₄BrCl
Molecular Weight: 191,45 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21,2 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000568
CAS-Nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR