2-Brom-5-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
664022-25G 664022-5G
SIAL664022-25GEA 78.8 EUR
SIAL664022-25G SIAL664022-5G
2-Brom-5-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,46 g/mol
MDL: MFCD00013982
CAS-Nummer: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III