3-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19244.03 L19244.06
L19244.03EA 59.1 EUR
L19244.03 L19244.06
3-Brom-4-chlorbenzoesäure ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 42860-10-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 2438796
Formel: C₇H₄BrClO₂
Molecular Weight: 235,46 g/mol
Schmelzpunkt: 218…222 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079706
CAS-Nummer: 42860-10-6