5-Brom-2-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
175544-100G 175544-25G
SIAL175544-100GEA 56.2 EUR
SIAL175544-100G SIAL175544-25G
5-Brom-2-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrClO₂
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002415
CAS-Nummer: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5