4-Brom-3-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665312-25G
665312-5G
SIAL665312-25GEA
173
EUR
SIAL665312-25G
SIAL665312-5G
4-Brom-3-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD08276864 CAS-Nummer: 25118-59-6 |