1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
FL13191.POR
013191-25G
013191-100G
013191-10G
CHMPFL13191.POREA
0
EUR
CHMPFL13191.POR
FLUO013191-25G
FLUO013191-100G
FLUO013191-10G
1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol
1-Brom-2-chlor-5-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃BrClF Molecular Weight: 209.44 g/mol |
MDL:
MFCD00061120 CAS-Nummer: 201849-15-2 |