1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
A15745.14 A15745.22
A15745.14EA 81.4 EUR
A15745.14 A15745.22
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol ≥98%
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Purity: 98% CAS No.: 60811-18-9 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 62-64°/9mm MDL No.: MFCD00042519
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209,44 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (9 mmHg)
Dichte: 1,710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042519
CAS-Nummer: 60811-18-9