2,6-Dibrom-4-chloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
RDP00220.1
RDP00220.10
RDP00220.50
MAYBRDP00220.1EA
0
EUR
MAYBRDP00220.1
MAYBRDP00220.10
MAYBRDP00220.50
2,6-Dibrom-4-chloranilin
2,6-Dibrom-4-chloranilin
Formel:
C₆H₄Br₂ClN Molecular Weight: 285,37 g/mol Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 96 °C |
MDL:
MFCD00051750 CAS-Nummer: 874-17-9 |