4-Brom-2-chlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167789-25G 167789-5G
SIAL167789-25GEA 136 EUR
SIAL167789-25G SIAL167789-5G
4-Brom-2-chlorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207,45 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III