3-Brombenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Bromobenzonitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

B58202-100G B58202-10G
SIALB58202-100GEA 258 EUR
SIALB58202-100G SIALB58202-10G
3-Brombenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₄BrN
Molecular Weight: 182,02 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Dichte: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001796
CAS-Nummer: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR