2-Brombenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Brombenzoylchlorid
106750100
106750500
ACRO106750100EA
48
EUR
ACRO106750100
ACRO106750500
2-Brombenzoylchlorid 98%
2-Brombenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄BrClO Molecular Weight: 219.46 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: 11 Dichte: 1.67 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000655 CAS-Nummer: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm) |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |