2-Brombenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Brombenzoylchlorid
A14520.09 A14520.18 A14520.30
A14520.09EA 35.8 EUR
A14520.09 A14520.18 A14520.30
2-Brombenzoylchlorid ≥98%
2-Brombenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 7154-66-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5960 Melting Point: 10° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 508506 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000655
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219.46 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1.674
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000655
CAS-Nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 II