2-Brombenzoylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Brombenzoylchlorid
RDP00157.1 RDP00157.10 RDP00157.50
MAYBRDP00157.1EA 0 EUR
MAYBRDP00157.1 MAYBRDP00157.10 MAYBRDP00157.50
2-Brombenzoylchlorid
2-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219.46 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 11
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000655
CAS-Nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 II