3-Brombenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Brombenzoesäurechlorid, m-Brombenzoylchlorid, 3-Brombenzoesäurechlorid
A15256.09
A15256.18
A15256.30
A15256.09EA
34
EUR
A15256.09
A15256.18
A15256.30
3-Brombenzoylchlorid ≥98%
3-Brombenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 1711-09-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 247-251°
Beilstein Reference: 1635505
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000669
Formel:
C₇H₄BrClO Molecular Weight: 219,46 g/mol Siedepunkt: 247…251 °C Dichte: 1,666 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000669 CAS-Nummer: 1711-09-7 EINECS: 216-978-9 UN: 3265 ADR: 8,II |